Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 14120 CZK
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod tání: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631376
CAS číslo: 261762-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III