Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 622 CZK
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₆ClFO
MW: 160.58
Bod varu: 211 °C
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631366
CAS číslo: 261762-90-7
UN: 3261
ADR: 8 III