6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0116-10G
PC0116-1G
PC0116-5G
APOSPC0116-10GEA
8070
CZK
APOSPC0116-10G
APOSPC0116-1G
APOSPC0116-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₇BrClF Bod varu: 130 °C/3mmHg Bod tání: 52…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631373 CAS číslo: 261762-88-3 UN: 1759 ADR: 8,III |