Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0113-10G PC0113-1G PC0113-5G PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA 8040 CZK
APOSPC0113-10G APOSPC0113-1G APOSPC0113-5G APOSPC0113-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₉ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631420
CAS číslo: 261762-86-1
UN: 2735
ADR: 8,III