Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 7180 CZK
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₉ClFN
MW: 173.62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631395
CAS číslo: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8 III