Tisk…
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 17260 CZK
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
MW: 317,31 g/mol
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424493
CAS číslo: 496947-30-9