Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 827 CZK
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631372
CAS číslo: 261762-84-9