Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 992 CZK
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631362
CAS číslo: 261762-83-8