Tisk…
3,4-Difluorobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 622 CZK
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672992
CAS číslo: 229957-07-7