Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 910 CZK
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Bod varu: 110 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631361
CAS číslo: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III