Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0100-1G PC0100-25G PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA 1160 CZK
APOSPC0100-1G APOSPC0100-25G APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631371
CAS číslo: 261762-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II