6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0099-25G
PC0099-5G
PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA
11910
CZK
APOSPC0099-25G
APOSPC0099-5G
APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,59 g/mol Bod tání: 135…136 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631369 CAS číslo: 32890-90-7 |