Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0097-5G PC0097-1G PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA 1580 CZK
APOSPC0097-5G APOSPC0097-1G APOSPC0097-25G
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59
Bod tání: 116…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631359
CAS číslo: 32890-89-4