Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 10580 CZK
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631462
CAS číslo: 286474-61-1