Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 5790 CZK
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172.59
Bod tání: 26…33 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631360
CAS číslo: 104451-99-2