Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 5790 CZK
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₈ClFO
MW: 174.60 g/mol
Bod varu: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631377
CAS číslo: 261762-80-5