2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0090-10G
PC0090-5G
PC0090-1G
APOSPC0090-10GEA
5390
CZK
APOSPC0090-10G
APOSPC0090-5G
APOSPC0090-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Vzorec:
C₈H₈ClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631367 CAS číslo: 261762-79-2 |