Tisk…
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 15380 CZK
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631378
CAS číslo: 261762-78-1