(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0088-1G
PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA
1870
CZK
APOSPC0088-1G
APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Vzorec:
C₈H₂ClF₅O₂ Bod varu: 116…117 °C/20mmHg Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01320685 CAS číslo: 55502-53-9 EINECS: 259-676-2 UN: 3265 ADR: 8,III |