Tisk…
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 3110 CZK
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
Bod varu: 71 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060275
CAS číslo: 81112-09-6