Tisk…
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 4770 CZK
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
MW: 186.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631368
CAS číslo: 261762-63-4