Tisk…
5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 1990 CZK
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
5-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Bod varu: 102…105 °C/20mmHg
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069416
CAS číslo: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III