Tisk…
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 6020 CZK
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631392
CAS číslo: 261762-62-3