Tisk…
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 827 CZK
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223.47
Bod varu: 44…45 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631437
CAS číslo: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II