Tisk…
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 3110 CZK
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223.47
Bod varu: 63…65 °C/0.6mmHg
Bod tání: 37
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631551
CAS číslo: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8 II