Tisk…
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 992 CZK
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Bod varu: 65 °C/2mmHg
Hustota: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17,8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631419
CAS číslo: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8,II