Tisk…
2-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 3380 CZK
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Bod tání: 101…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674013
CAS číslo: 1993-03-9