2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0072-1G
PC0072-5G
PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA
1040
CZK
APOSPC0072-1G
APOSPC0072-5G
APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Vzorec:
C₈H₅F₃N₂S Bod tání: 120…124 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00269597 CAS číslo: 777-12-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |