3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoacetamide
PC0069-1G
PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA
1820
CZK
APOSPC0069-1G
APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Vzorec:
C₁₀H₆BrF₆NO MW: 350.06 g/mol Bod tání: 100…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00662315 CAS číslo: 99468-72-1 |