Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 622 CZK
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod tání: 38…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261734
CAS číslo: 90390-49-1