Tisk…
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 2320 CZK
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
2-Bromo-6-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Bod varu: 180 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051438
CAS číslo: 1422-54-4