3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G
PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA
1080
CZK
APOSPC0065-5G
APOSPC0065-25G
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
3-Fluoro-4-toluoyl chloride
Vzorec:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Bod varu: 216 °C Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671774 CAS číslo: 59189-97-8 UN: 3265 ADR: 8,II |