Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 1910 CZK
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631391
CAS číslo: 72235-55-3
UN: 2735
ADR: 8,II