Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 992 CZK
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631436
CAS číslo: 188723-58-2