3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0061-1G
PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA
622
CZK
APOSPC0061-1G
APOSPC0061-25G
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆ClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631550 CAS číslo: 161446-90-8 |