Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 827 CZK
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631549
CAS číslo: 261723-30-2