Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 622 CZK
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631418
CAS číslo: 261762-59-8