Tisk…
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 1870 CZK
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Bod varu: 107 °C/18mmHg
Bod tání: 17…19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079729
CAS číslo: 6797-79-1