Tisk…

2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 1950 CZK
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod tání: 44…46 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236024
CAS číslo: 208186-84-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR