Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 1870 CZK
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Bod varu: 217…218 °C
Hustota: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631433
CAS číslo: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III