Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 622 CZK
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod varu: 202…203 °C
Hustota: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631548
CAS číslo: 85345-76-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II