Tisk…
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 1990 CZK
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Bod tání: 106…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00831001
CAS číslo: 229956-98-3
UN: 1759
ADR: 8,III