Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 CZK
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod varu: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631417
CAS číslo: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8,III