Tisk…
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 1820 CZK
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₄
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020538
CAS číslo: 347-63-7