Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0033-25G PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA 3540 CZK
APOSPC0033-25G APOSPC0033-5G
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
5-Chloro-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631435
CAS číslo: 261762-57-6