Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0031-25G PC0031-10G PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA 2150 CZK
APOSPC0031-25G APOSPC0031-10G APOSPC0031-1G
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042205
CAS číslo: 104326-94-5