3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0028-100G
PC0028-25G
PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA
3150
CZK
APOSPC0028-100G
APOSPC0028-25G
APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClFO Bod varu: 214 °C Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631571 CAS číslo: 85070-48-0 |