3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC0026-1G
PC0026-5G
PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA
622
CZK
APOSPC0026-1G
APOSPC0026-5G
APOSPC0026-25G
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
3-Chloro-2-fluoroanisole
Vzorec:
C₇H₆ClFO MW: 160.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631570 CAS číslo: 261762-56-5 UN: 1993 ADR: 3 III |