Tisk…
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 622 CZK
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
2-Chloro-6-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆ClFO
MW: 160.58
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631573
CAS číslo: 53145-38-3