Tisk…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0022-100G PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA 19250 CZK
APOSPC0022-100G APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₉F₅O₃S
Bod varu: 75 °C/0,75mmHg
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093346
CAS číslo: 565-42-4